Learn More
Ácido (R)-(+)-3-hidroxi-3-fenilpropiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359575 250 mg 250 miligramos
11349575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19040.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2768-42-5 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
It is employed in the synthesis and evaluation of a novel, reusable solid-supported open chain chiral auxiliary derived from m-hydrobenzoin for the diastereoselective reduction of α-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis y la evaluación de un nuevo auxiliar quiral de cadena abierta, reutilizable y con soporte sólido, derivado de la m-hidrobenzoina en la reducción diastereoselectiva de ésteres α-keto.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2768-42-5
Fórmula molecular C9H9O3
Peso molecular (g/mol) 165.17
Número MDL MFCD00145219
Clave InChI AYOLELPCNDVZKZ-MRVPVSSYSA-M
Sinónimo 3r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +-3-phenylhydracrylic acid, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, br, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, ar, r-+-3-hydroxy-3-phenyl propionic acid, unii-s2w4lws09c component
PubChem CID 6950815
ChEBI CHEBI:51059
Nombre IUPAC Ácido (3R)-3-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES O[C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3197772
Rotación óptica +22° (c=4 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%