Learn More
Ácido (R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoico, TRC
Código de producto. 30397314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30397314 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH806380100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid
CAS 17126-67-9
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (αR)-α-(Hydroxymethyl)-benzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (R)-, Tropic acid, (R)-(+)- (8CI), (+)-(R)-Tropic acid, (+)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+)-Tropic acid, (+)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (R)-(+)-Tropic acid, (R)-Tropic acid, D-(+)-Tropic acid, D-Tropic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES OC[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063