Learn More
(R)-3-hidroxi-1-metil-piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Hydroxy-1-methyl-piperidine |
| CAS | 28808-26-6 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3R)-1-Methyl-3-piperidinol, (+)-3-Hydroxy-1-methylpiperidine, (3R)-1-Methylpiperidin-3-ol, (3R)-1-Methylpiperidin-3-ol, (R)-1-Methyl-3-piperidinol, (R)-1-Methylpiperidin-3-ol, (R)-3-Hydroxy-1-methylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-1-metilpiperidin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |