Learn More
Ácido (R)-3-(Fmoc-amino)-3-fenilpropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489545 250 mg 250 miligramos
15498597 1 g 1 g
15408607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52074.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 220498-02-2 | C24H21NO4 | 387.435 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220498-02-2
Fórmula molecular C24H21NO4
Peso molecular (g/mol) 387.435
Número MDL MFCD01311783
Clave InChI PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Sinónimo r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-l-beta-phenylalanine, fmoc-beta-phe-oh, r-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-fmoc-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-r-phenylalanine, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-d-?-phe-oh
PubChem CID 2734302
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Cantidad 250 mg
Beilstein 7982022
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 95%