Learn More
Ácido (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrofenol)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489525 1 g 1 g
15409535 250 mg 250 miligramos
15499525 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52037.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.08€
    179.65€ / 1 g
    Ahorro 28.43€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517905-93-0 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517905-93-0
Fórmula molecular C24H20N2O6
Peso molecular (g/mol) 432.43
Número MDL MFCD03428045
Clave InChI DRESTDPDCGPKNI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, fmoc-d-beta-phe 2-no2-oh, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, pubchem24026, fmoc-beta-phe 2-no2-oh, fmoc-d-?-phe 2-no2-oh, n-fmoc-2-nitro-l-beta-phenylalanine, fmoc-r-3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, r-3-fmoc-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid
PubChem CID 2761743
Nombre IUPAC ácido 3-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)-3-(2-nitrofenil)propanoico
SMILES OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Punto de fusión 170°C to 172°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −182° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.43
Porcentaje de pureza 98%