Learn More
Clorhidrato de (R)-(-)-3-fluoropirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471540 5 g 5 g
15477635 250 mg 250 miligramos
11461540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26947.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136725-55-8 | C4H9ClFN | 125.571 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136725-55-8
Fórmula molecular C4H9ClFN
Peso molecular (g/mol) 125.571
Número MDL MFCD04038717
Clave InChI LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Sinónimo r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidinehydrochloride, r-3-fluoro-pyrrolidine hcl, 3r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, pyrrolidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3r, snxdjhbrbbruuuqx@, r-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 2759162
Nombre IUPAC Clorhidrato de (3R)-3-fluoropirrolidina
SMILES C1CNCC1F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Punto de fusión 181°C to 184°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.57
Porcentaje de pureza 97%