Learn More
Diclorhidrato de (R)-(+)-3-(dimetilamino)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408925 1 g 1 g
15418925 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34401.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864448-61-3
Fórmula molecular C6H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 187.108
Número MDL MFCD08704347
Clave InChI LCPKWRSLMCUOOZ-QYCVXMPOSA-N
Sinónimo r-+-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-dimethylpyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-dimethylaminopyrrolidine 2hcl, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine 2hcl, r-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine.2hcl, r-3-dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride, dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride
PubChem CID 53487164
Nombre IUPAC (3R)-N,N-dimetilpirrolidina-3-amina;diclorhidrato
SMILES CN(C)C1CCNC1.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride
Punto de fusión 194°C to 197°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +3.1° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.11
Porcentaje de pureza 97%