Learn More
Ácido (R)-(-)-3-cloromandélico, TRC
Código de producto. 30363920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30363920 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30363920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4277851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Chloromandelic Acid
CAS 61008-98-8
Fórmula molecular C8H7ClO3
Cantidad 1 g
Sinónimo (R)-(3-Chlorophenyl)hydroxyacetic Acid, (R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (R)-3-Chloromandelic Acid, (R)-m-Chloromandelic Acid, (R)-3-Chloro-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid, (alphaR)-3-Chloro-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(3-clorofenil)-2-hidroxiacético
Peso molecular (g/mol) 186.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.