Learn More
(R)-(+)-3-Cloro-1-fenil-1-propanol, TRC
Código de producto. 17931785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931785 5 g 5 g
17921785 10 g 10 g
17931145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3795965G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100306-33-0
Fórmula molecular C9 H11 Cl O
Peso molecular (g/mol) 170.64
Sinónimo (αR)-α-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Nombre IUPAC (1R)-3-cloro-1-fenilpropan-1-ol
SMILES O[C@H](CCCl)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0498