Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 98%
Código de producto. 15461868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461868 250 mg 250 miligramos
15441868 1 g 1 g
15451868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461868 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H55567.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 100306-33-0
Fórmula molecular C9H11ClO
Peso molecular (g/mol) 170.636
Número MDL MFCD00075128
Clave InChI JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
PubChem CID 642409
Nombre IUPAC (1R)-3-cloro-1-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5250766
Rotación óptica +26° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.64
Porcentaje de pureza 98%