Learn More
(R)-(+)-3-cloro-1-fenil-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11984651 5 g 5 g
11974651 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11984651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432040050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100306-33-0 | C9H11ClO | 170.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100306-33-0
Fórmula molecular C9H11ClO
Peso molecular (g/mol) 170.64
Clave InChI JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
PubChem CID 642409
Nombre IUPAC (1R)-3-cloro-1-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59.5°C to 59.8°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica +23° to +29° (20°C, 589nm) (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.