Learn More
(R)-(-)-3-cloro-1,2-propanodiol, TRC
Código de producto. 30368354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368354 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30368354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380465250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
CAS 57090-45-6
Fórmula molecular C3H7ClO2
Cantidad 250 g
Sinónimo (2R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (2R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-Monochlorohydrin, (R)-alpha-Chlorohydrin
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)CCl
Nombre IUPAC (2R)-3-cloropropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 110.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0135