Learn More
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol, 97 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329405 5 g 5 g
11319405 1 g 1 g
11339405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18555.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57090-45-6 | C3H7ClO2 | 110.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57090-45-6
Fórmula molecular C3H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 110.537
Número MDL MFCD00135169
Clave InChI SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
PubChem CID 148793
ChEBI CHEBI:18663
Nombre IUPAC (2R)-3-cloropropano-1,2-diol
SMILES C(C(CCl)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Densidad 1.322
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 137°C (279°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.48
Cantidad 5 g
Número UN UN2689
Beilstein 2202928
Rotación óptica −0.9° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 97%