Learn More
(R)-3-Carboxi-2-hidroxi-N,N,N-trimetilpropano-1-Cloruro de amino, TRC
Código de producto. 30135894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135894 5 g 5 g
17982535 25 g 25 g
17951545 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1763855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6645-46-1
Fórmula molecular C7 H16 N O3 . Cl
Peso molecular (g/mol) 197.66
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (-)- (8CI), (R)-(-)-Carnitine hydrochloride, (R)-Carnitine hydrochloride, L-(-)-Carnitine hydrochloride, LC 80, Levocarnitine chloride, l-Carnitine chloride, l-Carnitine hydrochloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hidroxi-propil]-trimetil-amonio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levocarnitine Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0819