Learn More
(R)-(-)-3-(Carbamoilmetil)-5-ácido metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30137717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137717 5 g 5 g
30137729 1 g 1 g
30011112 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181289-33-8
Fórmula molecular C9 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Sinónimo (3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid, Hexanoic acid, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methyl-, (R)-, (3R)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid
Nombre IUPAC (3R)-3-(2-amino-2-oxoetil)-5-ácido metilhexanoico
SMILES CC(C)C[C@H](CC(=O)N)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)/t7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1208
Porcentaje de pureza >95%