Learn More
(R)-(+)-3-Butin-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329535 250 mg 250 miligramos
11309535 1 g 1 g
11319535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18880.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42969-65-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00211237
Clave InChI GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
Nombre IUPAC (2R)-but-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Densidad 0.891
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 250 mg
Número UN UN2929
Beilstein 3587272
Rotación óptica +47° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 99%