Learn More
Alcohol (R)-3-Bromo-alfa-metilbencílico, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730494 5 g Frasco de vidrio 5 g
10526553 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10730494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376490050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134615-24-0 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134615-24-0
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD06658929
Clave InChI ULMJQMDYAOJNCC-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-3-bromophenyl ethanol, 1r-1-3-bromophenyl ethanol, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem15565, r-1-m-bromophenyl ethanol, r-1-3-bromo-phenyl-ethanol, r-3-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-bromo-a-methyl-, ar
PubChem CID 2734889
Nombre IUPAC (1R)-1-(3-bromofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)C6H4Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.