Learn More
(R)-3-(Boc-amino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459487 1 g 1 g
15469487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52749.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 309956-78-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(R)-3-(Boc-amino)piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(R) -3(Boc-amino)piperidina se utiliza como un intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol y etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 309956-78-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD03093382
Clave InChI WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1514172
Nombre IUPAC tert-butil N-[(3R)-piperidina-3-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)piperidine
Información de solubilidad Soluble in methanol and ethanol.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%