Learn More
(R)-3-(Boc-amino)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar H52749.14
Cantidad 25g
Código de producto. 15479487
  • en la oferta / 25 g
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-3-(Boc-amino)piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methanol and ethanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
C10H20N2O2
25g
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
tert-butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate
1514172
97%
309956-78-3
MFCD03093382
r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
200.282
200.28
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos