Learn More
Ácido (R)-3-(Boc-amino)-3-fenilpropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498467 1 g 1 g
15418477 250 mg 250 miligramos
15408477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51984.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 161024-80-2 | Molecular Formula: C14H19NO4 | Molecular Weight: 265.309 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161024-80-2
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.309
Número MDL MFCD01320859
Clave InChI JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 5404389
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 95%