Learn More
Ácido (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromofenil)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489635 1 g 1 g
15409645 250 mg 250 miligramos
15499635 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52166.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 261380-20-5 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 261380-20-5
Fórmula molecular C14H18BrNO4
Peso molecular (g/mol) 344.205
Número MDL MFCD01320860
Clave InChI ZAMLGGRVTAXBHI-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-r-3-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, r-boc-4-bromo-beta-phe-oh, boc-4-bromo-l-beta-phenylalanine, boc-beta-r-4-bromophenylalanine, r-n-boc-3-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, boc-r-4-beta-bromophenylalanine, r-3-boc-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, boc-r-4-bromo-beta-phenylalanine, r-n-boc-beta-4-bromophenyl-beta-alanine
PubChem CID 7009110
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(4-bromofenil)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2
Porcentaje de pureza 95%