Learn More
Ácido (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-bromofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15449525 250 mg 250 miligramos
15429525 1 g 1 g
15439525 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15449525
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52033.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501015-16-3
Fórmula molecular C14H18BrNO4
Peso molecular (g/mol) 344.205
Número MDL MFCD03427962
Clave InChI UTYRIGRZLZNTLR-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-n-boc-3-bromo-beta-phenylalanine, r-3-3-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-r-3-amino-3-3-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-bromophenyl propionic acid, boc-s-3-amino-3-3-bromophenyl-propionic acid, 3r-3-3-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-r-3-amino-3-3-bromophenyl-propionic acid, boc-d-?-phe 3-br-oh, boc-d-beta-phe 3-br-oh
PubChem CID 2761727
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(3-bromofenil)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +44° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2
Porcentaje de pureza 97%