Learn More
Ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid is used as catalyst or pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(Fmoc-amino) propiónico se utiliza como catalizador o intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.46 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.