Learn More
Ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457356 1 g 1 g
15477356 250 mg 250 miligramos
15467356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 198544-42-2 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid is used as catalyst or pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(Fmoc-amino) propiónico se utiliza como catalizador o intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198544-42-2
Fórmula molecular C23H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 426.469
Número MDL MFCD00798648
Clave InChI PKAUMAVONPSDRW-LJQANCHMSA-N
Sinónimo fmoc-d-dap boc-oh, n2-fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, fmoc-n-beta-boc-d-alpha,beta-diaminopropionicacid, 2r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1320, fmoc-d-dpr boc-oh, fmoc-d-dapa boc-oh, fmoc-dap boc-oh hydrate
PubChem CID 17040127
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(9h-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.46
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido