Learn More
Ácido (R)-(+)-3-(benciloxicarbonil)oxazolidina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382249 5 g 5 g
11372249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27240.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97534-84-4
Fórmula molecular C12H13NO5
Peso molecular (g/mol) 251.24
Número MDL MFCD00274192
Clave InChI XRRRGBIMHQARMF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-+-3-benzyloxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, r-cbz-oxaproline, r-3-benzyloxy carbonyl oxazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-benzyloxycarbonyl oxazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-phenylmethoxycarbonyl-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid, r--3-benzyl-oxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, r-+-3-benzyl-oxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, 3,4-oxazolidinedicarboxylicacid,3-phenylmethyl ester, 4r
PubChem CID 688329
Nombre IUPAC ácido (4R)-3-fenilmetoxicarbonil-1,3-oxazolidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1COCN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 80°C to 81°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica +79° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98%