Learn More
(R)-(+)-3-Aminotetrahidrofurano p-toluenosulfonato sal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10159699 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10159699 5 g 5 g
10453520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10159699 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435820050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111769-27-8 | Molecular Formula: C11H17NO4S | Molecular Weight: 259.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111769-27-8
Fórmula molecular C11H17NO4S
Peso molecular (g/mol) 259.32
Número MDL MFCD00040622,MFCD00040622,MFCD00066238
Clave InChI BZXPLADBSZWDIH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-3-aminotetrahydrofuran tosylate, r-+-tetrahydro-3-furylamine p-toluenesulfonate salt, r---3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r-+-3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r---3-aminotetrahydrofurantoluene-4-sulfonate, 3-furanamine, tetrahydro-, r-, 4-methylbenzenesulfonate, c4h9no.c7h8o3s, r-tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulfonate, 3r-oxolan-3-amine; para-toluene sulfonate, 4-methylbenzenesulfonic acid; 3r-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243169
Nombre IUPAC ácido 4-metilbencenosulfónico; (3R)-oxolan-3-amina
SMILES NC1CCOC1.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137.3°C to 141°C
Color Blanco
Análisis elemental 48.91 to 52.99% C, 5.18 to 5.62% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica 4.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.