Learn More
Diclorhidrato de (R)-(-)-3-aminopirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347616 250 mg 250 miligramos
11337616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11173.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116183-81-4
Fórmula molecular C4H12Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 159.054
Número MDL MFCD00070604
Clave InChI NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Sinónimo 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
PubChem CID 13500643
Nombre IUPAC (3R)-pirrolidin-3-amina; diclorhidrato
SMILES C1CNCC1N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Punto de fusión ∽283°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 5852700
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica −1.2° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.06
Porcentaje de pureza 98%