Learn More
Diclorhidrato de (R)-3-aminopiperidina, TRC
Código de producto. 30325390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30325390 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30325390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627920500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (R)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride
CAS 334618-23-4
Fórmula molecular C5H14Cl2N2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (3R)-3-Piperidinamine Dihydrochloride, (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
Nombre IUPAC (3R)-piperidin-3-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 173.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0534
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.