Learn More
Diclorhidrato de (R)-3-aminopiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride |
| CAS | 334618-23-4 |
| Fórmula molecular | C5H14Cl2N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3R)-3-Piperidinamine Dihydrochloride, (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-piperidin-3-amina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 173.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0534 |