Learn More
Ácido (R)-3-aminobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Aminobutanoic Acid |
| CAS | 3775-73-3 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (3R)-3-Aminobutanoic Acid, (-)-3-Aminobutanoic Acid, (-)-3-Aminobutyric Acid, (3R)-3-Azaniumylbutanoate, (R)-(-)-3-Aminobutyric Acid, (R)-3-Aminobutanoic Acid, (R)-3-Aminobutanoic Acid, (R)-3-Aminobutyric Acid, (R)-beta-Aminobutanoic Acid, 3(R)-Methyl-beta-alanine, D-3-Aminobutanoic Acid, D-3-Aminobutyric Acid, D-beta-Aminobutyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-3-aminobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 103.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |