Learn More
(R)-3-aminobutan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 61477-40-5 |
| Fórmula molecular | C4H11NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3R)-3-Amino-1-butanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)CCO |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-aminobutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0841 |