Learn More
Clorhidrato de (R)-3-aminoazepan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochloride |
| CAS | 26081-03-8 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CCCCNC1=O |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-aminoazepan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0716 |