Learn More
(R)-3-amino(piperidina-3-d1)-2,6-diona HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Glutamimide-alpha-D Hydrochloride |
| CAS | 2708341-27-7 |
| Fórmula molecular | C5 D H7 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | (3 R)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (R)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (R)-Glutamimide-α-D hydrochloride, (αR)-α-Aminoglutarimide-α-d hydrochloride, (R)-3-Amino(piperidine-3-d1)-2,6-dione HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1 H/t3-;/m1./s1/i3D; |
| SMILES | Cl.[2 H][C@@]1(N)CCC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (3 R)-3-amino-3-deuteriopiperidina-2,6-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.5963 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0415 g/mol |
| Mostrar más |