Learn More
Clorhidrato de ácido (R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1204818-19-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H10 F3 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, beta-amino-2,4,5-trifluoro-, hydrochloride (1:1), (betaR)-, (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, Sitagliptin Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10F3NO2.ClH/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16;/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16);1H/t6-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | ácido (3R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 269.65 |
| Mostrar más |