Learn More
Ácido (R)-3-amino-3-fenilpropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428527 250 mg 250 miligramos
15408527 1 g 1 g
15418527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52034.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83649-48-3 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83649-48-3
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD01076237
Clave InChI ABEBCTCOPRULFS-DDWIOCJRSA-N
Sinónimo r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, l-beta-homophenylglycine hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hcl, pubchem5925, d-beta-phenylalanine hcl, r-beta-homophenylglycine hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid, chloride, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid hcl salt
PubChem CID 2734697
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-amino-3-fenilpropanoico; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%