Learn More
Ácido (R)-3-amino-3-fenilpropanoico clorhidrato de éster etílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582232 5 g Frasco de vidrio 5 g
10551292 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362990050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 340188-50-3 | C11H15NO2·HCl | 229.7 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 340188-50-3
Fórmula molecular C11H15NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 229.7
Número MDL MFCD02259750
Clave InChI ATSZQDTVNRNXKB-HNCPQSOCSA-N
Sinónimo r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, pubchem13851, r-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hyd, r-3-amino-3-phenylpropionic acid ethyl ester hcl, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid ethyl ester hydro chloride
PubChem CID 2734508
Nombre IUPAC etil (3R)-3-amino-3-fenilpropanoato;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 119°C
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.7
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo