Learn More
(R)-3-amino-3-fenilpropan-1-ol, TRC
Código de producto. 30326472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326472 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30326472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA615915500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
CAS 170564-98-4
Fórmula molecular C9 H13 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Maraviroc Impurity 13
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCO)c1ccccc1
Nombre IUPAC (3R)3-amino-3-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 151.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997