Learn More
(R)-3-Amino-3-fenilpropan-1-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 10272712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10272712 500 mg Glass bottle 500 miligramos
10180802 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363125000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 170564-98-4
Número MDL MFCD01311791
Clave InChI SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
Nombre IUPAC (3R)3-amino-3-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De blanco a amarillo o amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H13NO
Cantidad 500 mg
Peso molecular (g/mol) 151.209
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Viscous Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.