Learn More
(R)-3-Amino-3-fenilpropan-1-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| Nombre de nota | 95%, (98% e.e.) |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De blanco a amarillo o amarillo |
| Exceso enantiomérico | 97.5% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.