Learn More
(R)-3-Amino-1-bencilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469157 5 g 5 g
15459157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52425.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 168466-84-0 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-3-amino-1-bencilpiperidina se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168466-84-0
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD03093374
Clave InChI HARWNWOLWMTQCC-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo r-3-amino-1-benzylpiperidine, r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-1-benzyl-3-aminopiperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11493, r-n-benzyl-3-aminopiperidine, r-1-benzyl-piperidin-3-ylamine
PubChem CID 854130
Nombre IUPAC (3R)-1-bencilpiperidin-3-amina
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%