Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-(benciloxicarbonil)pirrolidina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424456 1 g 1 g
15434456 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58688.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122536-73-6
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.272
Número MDL MFCD05864624
Clave InChI FPXJNSKAXZNWMQ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo 3r-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-cbz-pyrrolidine, benzyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-cbz-3-aminopyrrolidine, r-benzyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-cbz-3-aminopyrrolidine, r-1-cbz-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-cbz-pyrrolidine, r-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 1519356
Nombre IUPAC (3R)-3-aminopirrolidina-1-carboxilato de bencilo
SMILES C1CN(CC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Punto de fusión 310°C to 316°C
Densidad 1.155
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.54
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −5° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 96%