Learn More
(R)-3-Amino-1,2-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225074 5 g Frasco de vidrio 5 g
10376364 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66211-46-9 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66211-46-9
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Clave InChI KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r-3-amino-1,2-propanediol, r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propandiol, 2r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propanediol, r-+-amino-1,2-propanediol, 1-aminoglycerol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2r, pubchem5711, r-3-amino-1,2-propanol
PubChem CID 6994409
Nombre IUPAC (2R)-3-aminopropano-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-1, 2-propanediol
Punto de fusión 54°C to 56°C
Punto de ebullición 163°C (15.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-3-Amino-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.