Learn More
Ácido (R)-3-acetoxi-2-fenilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Acetoxy-2-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 131682-38-7 |
| Fórmula molecular | C11H12O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c1-8(12)15-7-10(11(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-acetiloxi-2-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0736 |