Learn More
(R)-3,5-dihidroxi-3-metilpentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3,5-Dihydroxy-3-methylpentanenitrile |
| CAS | 79618-05-6 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h8-9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | [C@@](CC#N)(CCO)(C)O |
| Nombre IUPAC | (R)-3,5-dihidroxi-3-metilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.08 |