Learn More
(R)-3-(4-Fenoxifenil)-1-(piperidina-3-il)-1H-pirazolo[3,4-D]pirimidina-4-amina, TRC
Código de producto. 17990485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990485 1 g 1 g
17902295 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3187701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1022150-12-4
Fórmula molecular C22 H22 N6 O
Peso molecular (g/mol) 386.45
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl- (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC 3-(4-fenoxifenil)-1-[(3R)-piperidina-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-amina
SMILES Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1855