Learn More
(R)-3-(4-fenoxifenil)-1-(piperidin-3-il)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-amina, Mikromol
Descripción
(R)-3-(4-fenoxifenil)-1-(piperidin-3-il)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-amina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1022150-12-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H22 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4 |
| Mostrar más |