Learn More
(R)-3-(4-Fluorofenil)pirrolidina, TRC
Código de producto. 30402265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402265 50 mg
30391555 250 mg
30396612 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF23655050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1048703-18-9
Fórmula molecular C10H12FN
Peso molecular (g/mol) 165.21
Sinónimo (3R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
SMILES Fc1ccc(cc1)[C@H]2CCNC2
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0954