Learn More
(R)-3-(4-Fluorofenil)pirrolidina, TRC
Código de producto. 30391555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391555 250 mg
30396612 500 mg
30402265 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF236550250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1048703-18-9
Fórmula molecular C10H12FN
Peso molecular (g/mol) 165.21
Sinónimo (3R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
SMILES Fc1ccc(cc1)[C@H]2CCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0954