Learn More
Ácido (R)-3-(3-((4-fluorofenil)sulfonamido)-5-metil-1,2,3,4-tetrahidro-9H-carbazol-9-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30396481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396481 5 mg 5 miligramos
30402540 2.5 mg 2.50 miligramo
30395170 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4985255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(3-((4-Fluorophenyl)sulfonamido)-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazol-9-yl)propanoic Acid
Nombres de analitos o componentes (R)-3-(3-((4-Fluorophenyl)sulfonamido)-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazol-9-yl)propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H23 F N2 O4 S
Sinónimo 5-Methyl Ramatroban
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23FN2O4S/c1-14-3-2-4-20-22(14)18-13-16(7-10-19(18)25(20)12-11-21(26)27)24-30(28,29)17-8-5-15(23)6-9-17/h2-6,8-9,16,24H,7,10-13H2,1H3,(H,26,27)/t16-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cccc2c1c3C[C@@H](CCc3n2CCC(=O)O)NS(=O)(=O)c4ccc(F)cc4
Nombre IUPAC Ácido 3-[(3R)-3-[(4-fluorofenil)sulfonilamino]-5-metil-1,2,3,4-tetrahidrocarbazol-9-il]propanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 430.492
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.136