Learn More
(R)- 3-[(1-Metil-2-pirrolidinil)metil]-1H-Indol, TRC
Código de producto. 30134558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134558 5 mg 5 miligramos
30011084 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3268105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143322-55-8
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Sinónimo 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-1H-Indole
Nombre IUPAC 3-[[(2R)-1-metilpirrolidina-2-il]metil]-1H-indol
SMILES CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)- 3-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-Indole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-4-5-12(16)9-11-10-15-14-7-3-2-6-13(11)14/h2-3,6-7,10,12,15H,4-5,8-9H2,1H3/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.147